2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(±)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, 2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid
L13131.MC
L13131.ME
L13131.MCEA
41.3
EUR
L13131.MC
L13131.ME
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 15959-93-0
Molecular Formula: C4H6F3NO2
Formula Weight: 157.09
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 1769355
Formula:
C₄H₆F₃NO₂ MW: 157,09 g/mol Pto. de fusión: ∼ 250 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041417 Núm. CAS: 15959-93-0 |