(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L12239.03
L12239.MD
L12239.03EA
129
EUR
L12239.03
L12239.MD
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 584-20-3
Molecular Formula: C4H6F3NO2
Formula Weight: 157.09
Melting Point: ca 184° dec.
Beilstein Reference: 1764276
Formula:
C₄H₆F₃NO₂ MW: 157,09 g/mol Pto. de fusión: ∼ 184 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041413 Núm. CAS: 584-20-3 |