L-Methionine methyl ester hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: H-Met-OMe.HCl, H-Met-OMe·HCl
229350250 229350500
ACRO229350250EA 211 EUR
ACRO229350250 ACRO229350500
L-Methionine methyl ester hydrochloride 98%
L-Methionine methyl ester hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₂S·HCl
MW: 199.7 g/mol
Pto. de fusión: 151…153 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012491
Núm. CAS: 2491-18-1
EINECS: 219-651-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Solubility (5 % in methanol) Clear colorless to light yellow
Specific optical rotation +24° to +28° (20°C, 589 nm) (c=1, water)