L(-)-Methioninol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
229230010 229230050
ACRO229230010EA 80.9 EUR
ACRO229230010 ACRO229230050
L(-)-Methioninol 99+%
L(-)-Methioninol
Formula: C₅H₁₃NOS
Pto. de fusión: 31…33 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004735
Núm. CAS: 2899-37-8
EINECS: 220-788-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Transparent white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -11.5° to -13.5° (20°C, 589 nm) (c=1.4, ethanol)