Iminodi(acetato) de disodio hidrato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
43809.30
43809.18
43809.30EA
221
EUR
43809.30
43809.18
Iminodi(acetato) de disodio hidrato 97%
Iminodi(acetato) de disodio hidrato
Purity: 97%
CAS No.: 17593-73-6
Molecular Formula: HN(CH2CO2Na)2.xH2O
Formula Weight: 177.07(anhy)
Physical Form: Crystalline
Formula:
C₄H₅NNa₂O₄·xH₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150689 Núm. CAS: 17593-73-6 EINECS: 213-181-8 Índice Merck: 14,4917 |