Bis(acetato-O)hidroxialuminio hidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Diacetoxy(hydroxy)aluminum
A11620.0E
A11620.22
A11620.36
A11620.0EEA
462
EUR
A11620.0E
A11620.22
A11620.36
Bis(acetato-O)hidroxialuminio hidrato
Bis(acetato-O)hidroxialuminio hidrato
CAS No.: 142-03-0
Molecular Formula: approx (CH3CO2)2AlOH.xH2O
Physical Form: Powder
Appearance: White
Merck Reference: 14,344
MDL No.: MFCD00008688
Formula:
C₄H₇AlO₅·H₂O MW: 162.07 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008688 Núm. CAS: 142-03-0 EINECS: 205-518-2 Índice Merck: 14,344 |