Tricarbonato de dipraseodimio octahidrato ≥99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Praseodymium(III) carbonate octahydrate
14609.14
14609.22
14609.14EA
103
EUR
14609.14
14609.22
Tricarbonato de dipraseodimio octahidrato ≥99.9%
Tricarbonato de dipraseodimio octahidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 14948-62-0
Molecular Formula: Pr2(CO3)3.8H2O
Formula Weight: 605.97 (461.85anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00211307
Formula:
C₃O₉Pr₂·8H₂O MW: 605.97 g/mol (461.85 anhy) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00211307 Núm. CAS: 14948-62-0 EINECS: 227-578-9 |