Cloruro de difenilcarbamoílo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
167140250 167141000 167145000
ACRO167140250EA 51.5 EUR
ACRO167140250 ACRO167141000 ACRO167145000
Cloruro de difenilcarbamoílo 98%
Cloruro de difenilcarbamoílo
Formula: C₁₃H₁₀ClNO
Pto. de fusión: 81…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000633
Núm. CAS: 83-01-2
EINECS: 201-450-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to grey-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥97.5 %