Cloruro de difenilcarbamoílo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23116.14
B23116.22
B23116.14EA
55
EUR
B23116.14
B23116.22
Cloruro de difenilcarbamoílo ≥98%
Cloruro de difenilcarbamoílo
Purity: 98%
CAS No.: 83-01-2
Molecular Formula: C13H10ClNO
Formula Weight: 231.68
Odour: Irritating
Melting Point: 82-86°
Beilstein Reference: 515312
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000633
Formula:
C₁₃H₁₀ClNO Pto. de fusión: 82…86 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000633 Núm. CAS: 83-01-2 EINECS: 201-450-2 UN: 3261 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...