(Metiltio)acetonitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L03066.06
L03066.14
L03066.22
L03066.06EA
33.7
EUR
L03066.06
L03066.14
L03066.22
(Metiltio)acetonitrilo ≥99%
(Metiltio)acetonitrilo
Purity: 99%
CAS No.: 35120-10-6
Molecular Formula: C3H5NS
Formula Weight: 87.14
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 166-167°
Beilstein Reference: 1738015
MDL No.: MFCD00001925
Formula:
C₃H₅NS Pto. Ebullición: 166…167 °C Densidad: 1,052 Pto. de inflamación: 67 °C (152 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001925 Núm. CAS: 35120-10-6 EINECS: 252-383-0 |