Acetato de 2-cloro-2-oxoetilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H25797.14 H25797.06 H25797.PG
H25797.14EA 121 EUR
H25797.14 H25797.06 H25797.PG
Acetato de 2-cloro-2-oxoetilo ≥97%
Acetato de 2-cloro-2-oxoetilo
Purity: 97% CAS No.: 13831-31-7 Molecular Formula: C4H5ClO3 Formula Weight: 136.53 Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.4271 Boiling Point: 55°/12mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00011535
Formula: C₄H₅ClO₃
Pto. Ebullición: 55 °C (12 mmHg)
Densidad: 1,270
Pto. de inflamación: 71 °C (160 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011535
Núm. CAS: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
UN: 3265
ADR: 8,II