Carbonohidrazida 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
403970250 403971000 403975000
ACRO403970250EA 50.5 EUR
ACRO403970250 ACRO403971000 ACRO403975000
Carbonohidrazida 97%
Carbonohidrazida
Formula: CH₆N₄O
Pto. de fusión: >153 °C
Densidad: 1,02 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007591
Núm. CAS: 497-18-7
EINECS: 207-837-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 158 °C
Titration with KIO3 ≥96.0 %