Carbonohidrazida ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11145.14 A11145.22 A11145.36
A11145.14EA 49.2 EUR
A11145.14 A11145.22 A11145.36
Carbonohidrazida ≥97%
Carbonohidrazida
Purity: 97% CAS No.: 497-18-7 Molecular Formula: CH6N4O Formula Weight: 90.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 153-158° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007591
Formula: CH₆N₄O
Pto. de fusión: 153…158 °C
Número MDL: MFCD00007591
Núm. CAS: 497-18-7
EINECS: 207-837-2
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,1804