2'-Fenilacetohidrazida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Phenylacetohydrazide, N-Acetyl-N'-phenylhydrazine
A14446.14
A14446.22
A14446.36
A14446.14EA
55.1
EUR
A14446.14
A14446.22
A14446.36
2'-Fenilacetohidrazida ≥98%
2'-Fenilacetohidrazida
Purity: 98%
CAS No.: 114-83-0
Molecular Formula: C6H5NHNHCOCH3
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 128-131°
Beilstein Reference: 742880
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00008672
Formula:
C₈H₁₀N₂O MW: 150.18 g/mol Pto. de fusión: 128…131 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008672 Núm. CAS: 114-83-0 EINECS: 204-055-3 UN: 2811 ADR: 6.1 III |