2'-Fenilacetohidrazida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2-Phenylacetohydrazide, N-Acetyl-N'-phenylhydrazine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20561.0050 8.20561.0010
8.20561.0050EA 112 EUR
8.20561.0050 8.20561.0010
2'-Fenilacetohidrazida para síntesis, Sigma-Aldrich®
2'-Fenilacetohidrazida
Formula: C₈H₁₀N₂O
MW: 150.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008672
Núm. CAS: 114-83-0
EINECS: 204-055-3
UN: 2811
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 131 °C
Molar Mass 150.18 g/mol