N-Hidroxicarbamato de terc-butilo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: N-Boc-hydroxylamine, N-tert-Butoxycarbonylhydroxylamine, N-Tert-Boc-Hydroxylamine
209870050 209870010 209870250
ACRO209870050EA 112 EUR
ACRO209870050 ACRO209870010 ACRO209870250
N-Hidroxicarbamato de terc-butilo 98+%
N-Hidroxicarbamato de terc-butilo
Formula: C₅H₁₁NO₃
MW: 133.15 g/mol
Pto. de fusión: 53…57 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002107
Núm. CAS: 36016-38-3
EINECS: 252-836-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥98.0 %