N-Hidroxicarbamato de terc-butilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A10349.03
A10349.06
A10349.14
A10349.03EA
33.6
EUR
A10349.03
A10349.06
A10349.14
N-Hidroxicarbamato de terc-butilo ≥98%
N-Hidroxicarbamato de terc-butilo
Purity: 98+%
CAS No.: 36016-38-3
Molecular Formula: (CH3)3COCONHOH
Formula Weight: 133.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 55-58°
Beilstein Reference: 1756546
MDL No.: MFCD00002107
Formula:
C₅H₁₁NO₃ Pto. de fusión: 55…58 °C |
Número MDL:
MFCD00002107 Núm. CAS: 36016-38-3 EINECS: 252-836-2 |