Ácido iminodi(acético) 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2'-Azanediyldiacetic acid
204970250 204975000 204970025
ACRO204970250EA 28.9 EUR
ACRO204970250 ACRO204975000 ACRO204970025
Ácido iminodi(acético) 98+%
Ácido iminodi(acético)
Formula: C₄H₇NO₄
Pto. de fusión: 243 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004280
Núm. CAS: 142-73-4
EINECS: 205-555-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.0 %