Ácido iminodi(acético) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2'-Azanediyldiacetic acid
A11510.0E
A11510.22
A11510.36
A11510.0EEA
254
EUR
A11510.0E
A11510.22
A11510.36
Ácido iminodi(acético) ≥98%
Ácido iminodi(acético)
Purity: 98+%
CAS No.: 142-73-4
Molecular Formula: HN(CH2CO2H)2
Formula Weight: 133.10
Melting Point: ca 243° dec.
Beilstein Reference: 878499
Merck Reference: 14,4917
MDL No.: MFCD00004280
Formula:
C₄H₇NO₄ MW: 133.10 g/mol Pto. de fusión: ∼ 243 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004280 Núm. CAS: 142-73-4 EINECS: 205-555-4 |