Cloruro de iodoacetilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L04428.06
L04428.14
L04428.06EA
123
EUR
L04428.06
L04428.14
Cloruro de iodoacetilo ≥97%
Cloruro de iodoacetilo
Purity: 97%
CAS No.: 38020-81-4
Molecular Formula: ICH2COCl
Formula Weight: 204.39
Storage Temperature: 2°C to 8°C
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00013718
Formula:
C₂H₂ClIO Pto. Ebullición: 48…50 °C (12 mmHg) Densidad: 2,280 |
Número MDL:
MFCD00013718 Núm. CAS: 38020-81-4 EINECS: 253-748-7 UN: 3265 ADR: 8,II |