N,N-Dietilhidroxilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
114421000 114425000
ACRO114421000EA 43.4 EUR
ACRO114421000 ACRO114425000
N,N-Dietilhidroxilamina 97%
N,N-Dietilhidroxilamina
Formula: C₄H₁₁NO
MW: 89.14 g/mol
Pto. de fusión: 26…25 °C
Densidad: 0.867 g/cm³
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002126
Núm. CAS: 3710-84-7
EINECS: 223-055-4
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥96.0 %
Color scale ≤100 APHA
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Mercury (Hg) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Loss on ignition ≤8 % (800°C)