N,N-Dietilhidroxilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23302.14
B23302.22
B23302.14EA
44.6
EUR
B23302.14
B23302.22
N,N-Dietilhidroxilamina 97%
N,N-Dietilhidroxilamina
Purity: 97%
CAS No.: 3710-84-7
Molecular Formula: C4H11NO
Formula Weight: 89.14
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4215
Melting Point: -25°
Boiling Point: 125-130°
Beilstein Reference: 1731349
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00002126
Formula:
C₄H₁₁NO MW: 89.14 g/mol Pto. Ebullición: 125…130 °C Pto. de fusión: –25 °C Densidad: 0.867 Pto. de inflamación: 46 °C (114 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002126 Núm. CAS: 3710-84-7 EINECS: 223-055-4 ADR: 3 III |