Allylboronic acid pinacol ester ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Allyl-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane
L16232.03
L16232.06
L16232.03EA
51.8
EUR
L16232.03
L16232.06
Allylboronic acid pinacol ester ≥98%
Allylboronic acid pinacol ester
Purity: 98+%
CAS No.: 72824-04-5
Molecular Formula: C9H17BO2
Formula Weight: 168.05
Flash Point: 46°(140°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 50-53°/5mm
Beilstein Reference: 4244068
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00013347
Formula:
C₉H₁₇BO₂ Pto. Ebullición: 50…53 °C (5 mmHg) Densidad: 0,890 Pto. de inflamación: 46 °C (140 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013347 Núm. CAS: 72824-04-5 UN: 3272 ADR: 3,III |