Ácido maleámico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Maleic acid monoamide, Maleamic acid, (Z)-4-Amino-4-oxobut-2-enoic acid
M0003-25G M0003-500G
TCIAM0003-25GEA 29 EUR
TCIAM0003-25G TCIAM0003-500G
Ácido maleámico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido maleámico
Formula: C₄H₅NO₃
MW: 115,0874 g/mol
Número MDL: MFCD00082354
Núm. CAS: 557-24-4
EINECS: 209-163-4
Índice Merck: 14,05701
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=492a1e512f4fffc04926cbd565bb933838fbc0e4&vid=492a1e512f4fffc04926cbd565bb933838fbc0e4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency