Tereftalohidrazida 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Terephthalic Dihydrazide
L01017.06 L01017.14
L01017.06EA 33.5 EUR
L01017.06 L01017.14
Tereftalohidrazida 95%
Tereftalohidrazida
Purity: 95% CAS No.: 136-64-1 Molecular Formula: C8H10N4O2 Formula Weight: 194.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 982939
Formula: C₈H₁₀N₄O₂
MW: 194,19 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014762
Núm. CAS: 136-64-1
EINECS: 205-253-2