5-[(4-Nitrofenil)azo]salicilato de sodio
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
38707.09
38707.14
38707.09EA
73.7
EUR
38707.09
38707.14
5-[(4-Nitrofenil)azo]salicilato de sodio
5-[(4-Nitrofenil)azo]salicilato de sodio
CAS No.: 1718-34-9
Molecular Formula: C13H8N3NaO5
Formula Weight: 309.22
Physical Form: Powder
Appearance: Dark yellow to brown
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 962365
Merck Reference: 14,255
MDL No.: MFCD00067121
Formula:
C₁₃H₈N₃NaO₅ MW: 309,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00067121 Núm. CAS: 1718-34-9 EINECS: 217-002-4 Índice Merck: 14,255 |