1,2-Difenilhidrazina ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hydrazobenzene
H0180-100G H0180-25G
TCIAH0180-100GEA 467 EUR
TCIAH0180-100G TCIAH0180-25G
1,2-Difenilhidrazina ≥98.0% (by HPLC)
1,2-Difenilhidrazina
Formula: C₁₂H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003012
Núm. CAS: 122-66-7
EINECS: 204-563-5
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5de8d9af86c82e234a4d7fb933cba47f283456a8&vid=5de8d9af86c82e234a4d7fb933cba47f283456a8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency