Cloruro de N,N-difenilhidrazinio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11289.14
A11289.22
A11289.06
A11289.14EA
124
EUR
A11289.14
A11289.22
A11289.06
Cloruro de N,N-difenilhidrazinio ≥98%
Cloruro de N,N-difenilhidrazinio
Purity: 98%
CAS No.: 530-47-2
Molecular Formula: C12H12N2.HCl
Formula Weight: 220.70
Odour: Odourless
Melting Point: ca 163° dec.
Beilstein Reference: 3569340
Merck Reference: 14,3325
MDL No.: MFCD00012950
Formula:
C₁₂H₁₃ClN₂ Pto. de fusión: ∼ 163 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012950 Núm. CAS: 530-47-2 EINECS: 208-481-0 Índice Merck: 14,3325 |