Isocianuro de (p-toluenosulfonil)metilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-((Isocyanomethyl)sulphonyl)-4-methylbenzene, Tosylmethyl isocyanide
182450250 182450050 182451000
ACRO182450250EA 148 EUR
ACRO182450250 ACRO182450050 ACRO182451000
Isocianuro de (p-toluenosulfonil)metilo 98%
Isocianuro de (p-toluenosulfonil)metilo
Formula: C₉H₉NO₂S
MW: 195.24 g/mol
Pto. de fusión: 111…113 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00000005
Núm. CAS: 36635-61-7
EINECS: 253-140-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige to light brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 115 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %