Isocianuro de (p-toluenosulfonil)metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-((Isocyanomethyl)sulphonyl)-4-methylbenzene, Tosylmethyl isocyanide
A14312.06
A14312.14
A14312.22
A14312.06EA
40.3
EUR
A14312.06
A14312.14
A14312.22
Isocianuro de (p-toluenosulfonil)metilo 97%
Isocianuro de (p-toluenosulfonil)metilo
Purity: 97+%
CAS No.: 36635-61-7
Molecular Formula: C9H9NO2S
Formula Weight: 195.24
Melting Point: 109-114°
Beilstein Reference: 3592382
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00000005
Formula:
C₉H₉NO₂S MW: 195.24 g/mol Pto. de fusión: 109…114 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000005 Núm. CAS: 36635-61-7 EINECS: 253-140-1 UN: 2811 ADR: 6.1 II |