4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
146020050 146020250 146021000
ACRO146020050EA 65.8 EUR
ACRO146020050 ACRO146020250 ACRO146021000
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Formula: C₂₁H₁₉ClO₂
Pto. de fusión: 121…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008409
Núm. CAS: 40615-36-9
EINECS: 255-002-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 127 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)