4,4'-Dimethoxytrityl chloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11626.06
A11626.14
A11626.22
A11626.06EA
53.4
EUR
A11626.06
A11626.14
A11626.22
4,4'-Dimethoxytrityl chloride ≥98%
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 40615-36-9
Molecular Formula: C21H19ClO2
Formula Weight: 338.83
Melting Point: 121-127°
Beilstein Reference: 2471942
Formula:
C₂₁H₁₉ClO₂ Pto. de fusión: 121…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008409 Núm. CAS: 40615-36-9 EINECS: 255-002-6 |