3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L01257.03
L01257.06
L01257.03EA
44.6
EUR
L01257.03
L01257.06
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 21211-22-3
Molecular Formula: C9H5ClO2S
Formula Weight: 212.65
Melting Point: 265-267°
Beilstein Reference: 1425602
Formula:
C₉H₅ClO₂S Pto. de fusión: 265…267 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014579 Núm. CAS: 21211-22-3 |