Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A12471.03
A12471.06
A12471.14
A12471.03EA
32.4
EUR
A12471.03
A12471.06
A12471.14
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6314-28-9
Molecular Formula: C9H6O2S
Formula Weight: 178.22
Melting Point: 236-242°
Beilstein Reference: 124613
Merck Reference: 14,9345
MDL No.: MFCD00051636
Formula:
C₉H₆O₂S MW: 178,22 g/mol Pto. de fusión: 236…242 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051636 Núm. CAS: 6314-28-9 Índice Merck: 14,9345 |