Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
H50105.03
H50105.06
H50105.14
H50105.03EA
79.7
EUR
H50105.03
H50105.06
H50105.14
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid 96%
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Purity: 96%
CAS No.: 5381-25-9
Molecular Formula: C9H6O2S
Formula Weight: 178.22
Melting Point: 174-176°
MDL No.: MFCD01846406
Formula:
C₉H₆O₂S Pto. de fusión: 174…176 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01846406 Núm. CAS: 5381-25-9 |