5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
H33239.09
H33239.18
H33239.03
H33239.06
H33239.09EA
0
EUR
H33239.09
H33239.18
H33239.03
H33239.06
5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 96%
5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 96%
CAS No.: 70060-13-8
Molecular Formula: C9H5FO2S
Formula Weight: 196.19
Melting Point: 257-262°
MDL No.: MFCD01927184
Formula:
C₉H₅FO₂S MW: 196,19 g/mol Pto. de fusión: 257…262 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01927184 Núm. CAS: 70060-13-8 |