Bencilfosfonato de dietilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
114170250 114171000 114175000
ACRO114170250EA 65 EUR
ACRO114170250 ACRO114171000 ACRO114175000
Bencilfosfonato de dietilo 99%
Bencilfosfonato de dietilo
Formula: C₁₁H₁₇O₃P
MW: 228.23 g/mol
Pto. Ebullición: 106…108 °C (1 mmHg)
Densidad: 1.09 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009078
Núm. CAS: 1080-32-6
EINECS: 214-097-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %