Bencilfosfonato de dietilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A10645.0B A10645.18 A10645.30
A10645.0BEA 1330 EUR
A10645.0B A10645.18 A10645.30
Bencilfosfonato de dietilo ≥99%
Bencilfosfonato de dietilo
Purity: 99% CAS No.: 1080-32-6 Molecular Formula: C11H17O3P Formula Weight: 228.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4975 Boiling Point: 106-108°/1mm Beilstein Reference: 2580931 MDL No.: MFCD00009078
Formula: C₁₁H₁₇O₃P
Pto. Ebullición: 106…108 °C (1 mmHg)
Densidad: 1,094
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009078
Núm. CAS: 1080-32-6
EINECS: 214-097-4