Benzylphosphonic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13850.03
A13850.06
A13850.14
A13850.03EA
34.2
EUR
A13850.03
A13850.06
A13850.14
Benzylphosphonic acid ≥97%
Benzylphosphonic acid
Purity: 97%
CAS No.: 6881-57-8
Molecular Formula: C6H5CH2PO3H2
Formula Weight: 172.11
Melting Point: 166-172°
Beilstein Reference: 2519318
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00039519
Formula:
C₇H₉O₃P MW: 172.11 g/mol Pto. de fusión: 166…172 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039519 Núm. CAS: 6881-57-8 UN: 3261 ADR: 8 III |