Ácido 8-hidroxiquinolina-5-sulfónico monohidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
121920050 121921000 121925000 121920025
ACRO121920050EA 34.8 EUR
ACRO121920050 ACRO121921000 ACRO121925000 ACRO121920025
Ácido 8-hidroxiquinolina-5-sulfónico monohidrato 98%
Ácido 8-hidroxiquinolina-5-sulfónico monohidrato
Formula: C₉H₇NO₄S·1H₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149482
Núm. CAS: 283158-18-9
EINECS: 201-570-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %
GC ≥97.5 %