Ácido 8-hidroxiquinolina-5-sulfónico monohidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14436.0100 8.14436.0500
8.14436.0100EA 70.9 EUR
8.14436.0100 8.14436.0500
Ácido 8-hidroxiquinolina-5-sulfónico monohidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido 8-hidroxiquinolina-5-sulfónico monohidrato
Formula: C₉H₇NO₄S·1H₂O
MW: 243.2365 g/mol
Número MDL: MFCD00149482
Núm. CAS: 283158-18-9
EINECS: 201-570-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 322 °C
Molar Mass 243.24 g/mol
Hill Formula C9H7NO4S*H2O