Tetrakis(4-clorofenil)borato de potasio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L05609.03 L05609.MD
L05609.03EA 134 EUR
L05609.03 L05609.MD
Tetrakis(4-clorofenil)borato de potasio ≥98%
Tetrakis(4-clorofenil)borato de potasio
Purity: 98% CAS No.: 14680-77-4 Molecular Formula: C24H16BCl4K Formula Weight: 496.12 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4117827
Formula: C₂₄H₁₆BCl₄K
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043105
Núm. CAS: 14680-77-4
EINECS: 238-723-0