Tetrakis(4-clorofenil)borato de potasio, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Potassiumtetrakis(4-chlorophenyl)borate
M-Clarity™ quality level = MQ100
60591-100MG 60591-1G 60591-5G
60591-100MGEA 32.5 EUR
60591-100MG 60591-1G 60591-5G
Tetrakis(4-clorofenil)borato de potasio, Supelco®
Tetrakis(4-clorofenil)borato de potasio
Formula: C₂₄H₁₆BCl₄K
MW: 496,12 g/mol
Número MDL: MFCD00043105
Núm. CAS: 14680-77-4
EINECS: 238-723-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45e6e569be36c0f5ab555bd4eb0a8607ae6fa4e9&vid=704f4ca5e17bb4ea957a11c42e4415351c2f59a7&prid=web&clid=SAPDAM