Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, (H₂O 1-5%) ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H30014.03
H30014.06
H30014.14
H30014.03EA
170
EUR
H30014.03
H30014.06
H30014.14
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, (H₂O 1-5%) ≥97%
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Purity: 97%
CAS No.: 79060-88-1
Molecular Formula: C32H12BF24Na
Formula Weight: 886.20
Melting Point: 310° dec.
MDL No.: MFCD00043323
Formula:
C₃₂H₁₂BF₂₄Na Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043323 Núm. CAS: 79060-88-1 |