Arsenato de calcio ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Calcium arsenate
39219.18
39219.30
39219.18EA
138
EUR
39219.18
39219.30
Arsenato de calcio ≥95%
Arsenato de calcio
Purity: 95%
CAS No.: 7778-44-1
Molecular Formula: Ca3(AsO4)2
Formula Weight: 398.03
Physical Form: -80 Mesh Powder
Density: 3.62
Appearance: White
Odour: Odourless
UN No.: 1573
MDL No.: MFCD00049407
Formula:
As₂Ca₃O₈ Densidad: 3,62 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049407 Núm. CAS: 7778-44-1 EINECS: 231-904-5 UN: 1573 ADR: 6.1,II |