5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato p-toluidina, sal (BCIP (p-toluidina sal), X-fosfato)
Proveedor: PanReac AppliChem
|
Atención
|
Sinónimos:
BCIP, P-toluidine 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
A1117.0001
A1117.0005
A1117.0001EA
328
EUR
A1117.0001
A1117.0005
5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato p-toluidina, sal (BCIP (p-toluidina sal), X-fosfato)
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate)
Formula:
C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P MW: 433.6214 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00040636 Núm. CAS: 6578-06-9 EINECS: 229-506-1 |