4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2)
Proveedor: Biotium
10010-1 10010
10010-1EA 1240 EUR
10010-1 10010.
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2)
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2)
Formula: C₁₀H₇Na₂O₆P
Número MDL: MFCD00037614
Núm. CAS: 22919-26-2
EINECS: 245-325-0