Dibenzyl diisopropylphosphoramidite 94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidite
B22629.06 B22629.14 B22629.22 B22629.PF
B22629.06EA 97.5 EUR
B22629.06 B22629.14 B22629.22 B22629.PF
Dibenzyl diisopropylphosphoramidite 94%
Dibenzyl diisopropylphosphoramidite
Purity: 95% CAS No.: 108549-23-1 Molecular Formula: C20H28NO2P Formula Weight: 345.43 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 69°(156°F) Physical Form: Liquid Density: 1.030 Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 130°/0.55mm MDL No.: MFCD00191988
Formula: C₂₀H₂₈NO₂P
Pto. Ebullición: 130 °C (0,55 mmHg)
Densidad: 1,030
Pto. de inflamación: 69 °C (156 °F)
Número MDL: MFCD00191988
Núm. CAS: 108549-23-1