Fosforamidato de difenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L07155.06
L07155.14
L07155.06EA
69
EUR
L07155.06
L07155.14
Fosforamidato de difenilo ≥97%
Fosforamidato de difenilo
Purity: 97%
CAS No.: 2015-56-7
Molecular Formula: C12H12NO3P
Formula Weight: 249.21
Melting Point: 147-151°
Beilstein Reference: 2054166
Formula:
C₁₂H₁₂NO₃P |
Número MDL:
MFCD00014078 Núm. CAS: 2015-56-7 |