Diamidofosfato de fenilo 98+%, barras
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13562.09
A13562.18
A13562.09EA
368
EUR
A13562.09
A13562.18
Diamidofosfato de fenilo 98+%, barras
Diamidofosfato de fenilo
Purity: 98+%
CAS No.: 7450-69-3
Molecular Formula: C6H9N2O2P
Formula Weight: 172.12
Melting Point: 180-185°
Beilstein Reference: 608629
Formula:
C₆H₉N₂O₂P MW: 172.12 g/mol Pto. de fusión: 180…185 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014767 Núm. CAS: 7450-69-3 EINECS: 231-218-6 |